Key Documents
308587
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(trimethylsilyl)-1,4-butanediamine
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H28N2Si2
CAS Number:
Molecular Weight:
232.51
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
95%
SMILES string
C[Si](C)(C)NCCCCN[Si](C)(C)C
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
57.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
14 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)