Key Documents
308544
Sigma-Aldrich
(4S,5S)-2-Chloro-4,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphospholane 2-oxide
98%
동의어(들):
Anderson-Shapiro reagent
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H8ClO3P
CAS Number:
Molecular Weight:
170.53
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
광학 활성
[α]20/D −15°, neat
refractive index
n20/D 1.440 (lit.)
bp
84-86 °C/0.2 mmHg (lit.)
density
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H]1OP(Cl)(=O)O[C@H]1C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)