주요 문서
308161
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetraethyl-1,3-propanediamine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C2H5)2N(CH2)3N(C2H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
186.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
97%
refractive index
n20/D 1.4377 (lit.)
bp
133 °C/80 mmHg (lit.)
density
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CC)CCCN(CC)CC
InChI
1S/C11H26N2/c1-5-12(6-2)10-9-11-13(7-3)8-4/h5-11H2,1-4H3
InChI key
RCZLVPFECJNLMZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
168.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
76 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)