주요 문서
307319
Sigma-Aldrich
N,N-Diphenylacetamide
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CON(C6H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
211.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
분석
99%
bp
130 °C/0.02 mmHg (lit.)
mp
100-103 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)