문서
307130
Sigma-Aldrich
α,α,α,2,3,5,6-Heptafluoro-p-tolylhydrazine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3C6F4NHNH2
CAS Number:
Molecular Weight:
248.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
97%
mp
81-83 °C (lit.)
SMILES string
NNc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(F)(F)F
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable