주요 문서
306746
Sigma-Aldrich
Phenyl trimethylsilylmethyl sulfone
95%
동의어(들):
(Phenylsulfonylmethyl)trimethylsilane, (Trimethylsilyl)methyl phenyl sulfone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16O2SSi
CAS Number:
Molecular Weight:
228.38
Beilstein:
1960911
MDL number:
분석
95%
SMILES string
C[Si](C)(C)CS(=O)(=O)c1ccccc1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)