주요 문서
303801
Sigma-Aldrich
4-Carboxypyridinium dichromate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H12Cr2N2O11
CAS Number:
Molecular Weight:
464.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
SMILES string
OC(=O)c1ccncc1.OC(=O)c2ccncc2.O[Cr](=O)(=O)O[Cr](O)(=O)=O
InChI
1S/2C6H5NO2.2Cr.2H2O.5O/c2*8-6(9)5-1-3-7-4-2-5;;;;;;;;;/h2*1-4H,(H,8,9);;;2*1H2;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;/p-2
InChI key
WPTCMTDPTWFRSK-UHFFFAOYSA-L
픽토그램
Flame over circleHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)