주요 문서
303623
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrafluorobenzoic acid
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HC6F4CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
194.08
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
mp
150-152 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1c(F)c(F)cc(F)c1F
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)