Key Documents
303534
Sigma-Aldrich
3-Carboxypyridinium dichromate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H12Cr2N2O11
CAS Number:
Molecular Weight:
464.22
분석
97%
SMILES string
OC(=O)c1cccnc1.OC(=O)c2cccnc2.O[Cr](=O)(=O)O[Cr](O)(=O)=O
InChI
1S/2C6H5NO2.2Cr.2H2O.5O/c2*8-6(9)5-2-1-3-7-4-5;;;;;;;;;/h2*1-4H,(H,8,9);;;2*1H2;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;/p-2
InChI key
GWVIYPPLSGDFRR-UHFFFAOYSA-L
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)