Key Documents
303089
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylpyridine
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H3F4N
CAS Number:
Molecular Weight:
165.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
99%
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
density
1.44 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1c(F)c(F)nc(F)c1F
InChI
1S/C6H3F4N/c1-2-3(7)5(9)11-6(10)4(2)8/h1H3
InChI key
VMJPFTHPDLREJZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
89.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
32 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)