주요 문서
30169
Sigma-Aldrich
(S)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride
≥98.0% (GC)
동의어(들):
(S)-3-Piperidinol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H11NO · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
137.61
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (GC)
광학 활성
[α]/D -6.5±1.5°, c = 1 in methanol
불순물
≤2.5% water
SMILES string
Cl[H].O[C@H]1CCCNC1
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c7-5-2-1-3-6-4-5;/h5-7H,1-4H2;1H/t5-;/m0./s1
InChI key
VLECDMDGMKPUSK-JEDNCBNOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)