Key Documents
299790
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-bromo-9-fluorenone
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H8BrNO
CAS Number:
Molecular Weight:
274.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
95%
mp
213-214 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cc2C(=O)c3ccccc3-c2cc1Br
InChI
1S/C13H8BrNO/c14-11-5-9-7-3-1-2-4-8(7)13(16)10(9)6-12(11)15/h1-6H,15H2
InChI key
UCQGTFXGGBTOFE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)