Key Documents
299421
Sigma-Aldrich
2-Benzyl-1,3-dioxolane
98%
동의어(들):
Phenylacetaldehyde ethylene acetal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
164.20
Beilstein:
117974
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
refractive index
n20/D 1.522 (lit.)
bp
115-120 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1COC(Cc2ccccc2)O1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)