주요 문서
298808
Sigma-Aldrich
2,6-Dibenzyloxytoluene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H20O2
CAS Number:
Molecular Weight:
304.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
SMILES string
Cc1c(OCc2ccccc2)cccc1OCc3ccccc3
InChI
1S/C21H20O2/c1-17-20(22-15-18-9-4-2-5-10-18)13-8-14-21(17)23-16-19-11-6-3-7-12-19/h2-14H,15-16H2,1H3
InChI key
BJSONGFQRAVOPD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)