문서
298727
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14O4
CAS Number:
Molecular Weight:
198.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
91-93 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)C1C(C)CC(O)=CC1=O
InChI
1S/C10H14O4/c1-3-14-10(13)9-6(2)4-7(11)5-8(9)12/h5-6,9,11H,3-4H2,1-2H3
InChI key
GABAYOQGPJPKDK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서 라이브러리 방문
Determination of mass spectral and fragmentation pattern of some centrally-acting 1, 3-cyclohexandione derivatives.
Ogunleye DS.
Nigerian Journal of Pharmaceutical Research, 3(1), 72-81 (2005)