주요 문서
298379
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3-Hydroxybutyric acid sodium salt
optical purity ee: 99% (GLC)
동의어(들):
Sodium (S)-3-hydroxybutyrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(OH)CH2CO2Na
CAS Number:
Molecular Weight:
126.09
Beilstein:
4210229
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
광학 활성
[α]20/D +13.5°, c = 5 in H2O
광학 순도
ee: 99% (GLC)
mp
149-153 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].C[C@H](O)CC([O-])=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)