주요 문서
298018
Sigma-Aldrich
Didecyldimethylammonium bromide solution
80 wt. % in ethanol/water (15:5)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3(CH2)9]2N(CH3)2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
406.53
MDL number:
농도
80 wt. % in ethanol/water (15:5)
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCC
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)