주요 문서
296627
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylsalicylamide
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H15NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
193.24
MDL number:
분석
99%
mp
93-97 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CC)C(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C11H15NO2/c1-3-12(4-2)11(14)9-7-5-6-8-10(9)13/h5-8,13H,3-4H2,1-2H3
InChI key
ZVYXEXAXXWINEH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)