Key Documents
296562
Sigma-Aldrich
1-Acetoxy-8-hydroxy-1,4,4a,9a-tetrahydroanthraquinone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H14O5
CAS Number:
Molecular Weight:
286.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
134-136 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)OC1C=CCC2C1C(=O)c3c(O)cccc3C2=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)