주요 문서
296422
Sigma-Aldrich
3-Nitrobenzenesulfonamide
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H4SO2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
202.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
mp
166-168 °C (lit.)
작용기
nitro
SMILES string
NS(=O)(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O4S/c7-13(11,12)6-3-1-2-5(4-6)8(9)10/h1-4H,(H2,7,11,12)
InChI key
TXTQURPQLVHJRE-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
3-Nitrobenzenesulfonamide may be used in chemical synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)