주요 문서
29518
Sigma-Aldrich
(R)-(6,6′-Dimethoxybiphenyl-2,2′-diyl)bis(diisopropylphosphine)
≥97%
동의어(들):
(R)-2,2′-Bis(diisopropylphosphino)-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl, (R)-iPr-MeOBIPHEP, SL-A116-1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H40O2P2
CAS Number:
Molecular Weight:
446.54
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
분석
≥97%
광학 순도
ee: ≥99%
SMILES string
COc1cccc(P(C(C)C)C(C)C)c1-c2c(OC)cccc2P(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C26H40O2P2/c1-17(2)29(18(3)4)23-15-11-13-21(27-9)25(23)26-22(28-10)14-12-16-24(26)30(19(5)6)20(7)8/h11-20H,1-10H3
InChI key
HLLUWVKDDQIKNF-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
sold in collaboration with Solvias AG
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)