Key Documents
29514
Sigma-Aldrich
(R)-(6,6′-Dimethoxybiphenyl-2,2′-diyl)bis(di-2-furylphosphine)
≥97%, optical purity ee: ≥99%
동의어(들):
(R)-(+)-2,2′-Bis(di-2-furylphosphino)-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl, (R)-2-Furyl-MeOBIPHEP, SL-A108-1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H24O6P2
CAS Number:
Molecular Weight:
542.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
≥97%
광학 순도
ee: ≥99%
SMILES string
COc1cccc(P(c2ccco2)c3ccco3)c1-c4c(OC)cccc4P(c5ccco5)c6ccco6
InChI
1S/C30H24O6P2/c1-31-21-9-3-11-23(37(25-13-5-17-33-25)26-14-6-18-34-26)29(21)30-22(32-2)10-4-12-24(30)38(27-15-7-19-35-27)28-16-8-20-36-28/h3-20H,1-2H3
InChI key
ABGYJVGTLXSMBM-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
sold in collaboration with Solvias AG
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)