주요 문서
294969
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tribromo-2,4,6-trichlorobenzene
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6Br3Cl3
CAS Number:
Molecular Weight:
418.14
MDL number:
분석
98%
SMILES string
Clc1c(Br)c(Cl)c(Br)c(Cl)c1Br
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)