Key Documents
294462
Sigma-Aldrich
p-Iodo-D-phenylalanine
97%
동의어(들):
2-Amino-3-(4-iodophenyl)-propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C9H10NO2I
CAS Number:
Molecular Weight:
291.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
광학 활성
[α]25/D −22°, c = 1 in 1 N HCl: ethanol, 1:1
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
251 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N[C@H](Cc1ccc(I)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10INO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
InChI key
PZNQZSRPDOEBMS-MRVPVSSYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)