주요 문서
293792
Sigma-Aldrich
Methylthiomethyl p-tolyl sulfone
98%
동의어(들):
Methylmercaptomethyl p-tolyl sulfone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4SO2CH2SCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
216.32
Beilstein:
2259685
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
mp
82-85 °C (lit.)
SMILES string
CSCS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)