주요 문서
293652
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2-(2-hydroxy-1-propenyl)benzothiazolium chloride
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H14ClNOS
CAS Number:
Molecular Weight:
255.76
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
245 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cl-].CC[n+]1c(\C=C(/C)O)sc2ccccc12
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)