문서
293628
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-5-methylphenol
98%
동의어(들):
2′-Hydroxy-p-acetotoluidide, 3-Methyl-6-acetamidophenol, 5-Methyl-2-acetamidophenol, N-(2-Hydroxy-4-methylphenyl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CONHC6H3(OH)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
165.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
mp
170-172 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-6-3-4-8(9(12)5-6)10-7(2)11/h3-5,12H,1-2H3,(H,10,11)
InChI key
HTVPAACTHAQQAS-UHFFFAOYSA-N