Key Documents
293571
Sigma-Aldrich
2-Ethylthio-2,2-diphenylacetic acid
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5SC(C6H5)2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
272.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
mp
127-129 °C (lit.)
SMILES string
CCSC(C(O)=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H16O2S/c1-2-19-16(15(17)18,13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,2H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
NGHYFCDORXGZOD-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2-Ethylthio-2,2-diphenylacetic acid may be used in chemical synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)