문서
293520
Sigma-Aldrich
Carbobenzyloxy-L-valine
99%
동의어(들):
Z-Val-OH, N-Cbz-L-Valine, Z-L-Valine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH(NHCOOCH2C6H5)COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
251.28
Beilstein:
2056617
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
형태
solid
광학 활성
[α]20/D −4.2±0.5°, c = 2 in chloroform
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
62-64 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H17NO4/c1-9(2)11(12(15)16)14-13(17)18-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t11-/m0/s1
InChI key
CANZBRDGRHNSGZ-NSHDSACASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves