Key Documents
292974
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-4-heptanol
technical grade, 90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(CH3)CH2CH(OH)CH2CH(CH3)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
144.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
Grade
technical grade
분석
90%
refractive index
n20/D 1.423 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
density
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CC(O)CC(C)C
InChI
1S/C9H20O/c1-7(2)5-9(10)6-8(3)4/h7-10H,5-6H2,1-4H3
InChI key
HXQPUEQDBSPXTE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
remainder 2-heptanol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)