주요 문서
292680
Sigma-Aldrich
Methyl-β-D-glucopyranoside hemihydrate
99%
동의어(들):
β-Methyl-D-glucoside, Methyl β-D-glucopyranoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H14O6 · 0.5H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
203.19
Beilstein:
81567
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
99%
광학 활성
[α]20/D −32.6°, c = 1 in H2O
mp
111-113 °C (lit.)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)