주요 문서
292613
Sigma-Aldrich
4,4′-Dianilino-1,1′-binaphthyl-5,5′-disulfonic acid dipotassium salt
동의어(들):
Bis-ANS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[C6H5NHC10H5(SO3K)]2
CAS Number:
Molecular Weight:
636.78
유럽평의회 번호:
0000
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2c(ccc(Nc3ccccc3)c12)-c4ccc(Nc5ccccc5)c6c(cccc46)S([O-])(=O)=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)