주요 문서
292346
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(trimethylsilyl)propionate
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H18O2Si
CAS Number:
Molecular Weight:
174.31
Beilstein:
1759717
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
분석
95%
density
0.878 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CC[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H18O2Si/c1-5-10-8(9)6-7-11(2,3)4/h5-7H2,1-4H3
InChI key
JCANPYOQOFSGFD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
127.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
53 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)