주요 문서
29177
Sigma-Aldrich
(S)-4-Chloro-1,2-epoxybutane
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H7ClO
CAS Number:
Molecular Weight:
106.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
광학 순도
enantiomeric ratio: ≥98.5:1.5 (GC)
SMILES string
ClCC[C@H]1CO1
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)