주요 문서
291447
Sigma-Aldrich
1,5-Dimethyl-1,5-cyclooctadiene
75%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16
CAS Number:
Molecular Weight:
136.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
75%
SMILES string
CC1=CCCC(C)=CCC1
기타 정보
remainder 1,6-dimethyl-1,5-cyclooctadiene
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)