주요 문서
291439
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-2-methylallylamine
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=C(CH3)CH2NHC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
99.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
refractive index
n20/D 1.4221 (lit.)
bp
104.5-105 °C (lit.)
density
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCNCC(C)=C
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
44.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
7 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)