주요 문서
291307
Sigma-Aldrich
4-Iodobutyl acetate
technical grade, 85%
동의어(들):
1-Acetoxy-4-iodobutane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CO2(CH2)4I
CAS Number:
Molecular Weight:
242.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
Grade
technical grade
분석
85%
포함
copper as stabilizer
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
94-95 °C/5.5 mmHg (lit.)
density
1.61 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)OCCCCI
InChI
1S/C6H11IO2/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-5H2,1H3
InChI key
FLPVVTDEKLGZDZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
4-Iodobutyl acetate has been used in the preparation of:
  • tricyclohexyl(acetoxybutyl))phosphonium iodide
  • tri-n-hexyl(acetoxybutyl))phosphonium iodide
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
195.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
91 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Phosphonium ionic liquids: design, synthesis and evaluation of biodegradability.
Atefi F, et al.
Green Chemistry, 11(10), 1595-1604 (2009)