주요 문서
29067
Diiodo(p-cymene)ruthenium(II) dimer
동의어(들):
Di-μ-iodo(p-cymene)iodoruthenium(II)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H28I4Ru2
CAS Number:
Molecular Weight:
978.19
MDL number:
mp
234-236 °C
SMILES string
I[Ru]1[I][Ru](I)[I]1.C[C]2[CH][CH][C]([CH][CH]2)C(C)C.C[C]3[CH][CH][C]([CH][CH]3)C(C)C
InChI
1S/2C10H14.2HI.2I.2Ru/c2*1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;;;;/h2*4-8H,1-3H3;2*1H;;;;/q;;;;;;2*+1/p-2
InChI key
GMEPSZJJBHGIDB-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Catalyst in:
  • Ruthenium-catalyzed hydrogenation
  • Preparation of Walphos-type ferrocenyl-aryl diphosphine ligands
  • Ruthenium-catalyzed synthesis reactions
  • Enantioselective hydrogenation of ketones and olefins
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)