Key Documents
290521
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluorocinnamic acid
97%
동의어(들):
3-(Pentafluorophenyl)-2-propenoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6F5CH=CHCO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
238.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
154-156 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)\C=C\c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)