주요 문서
290297
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorobenzyl alcohol
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F2C6H3CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
144.12
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
refractive index
n20/D 1.49 (lit.)
density
1.262 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCc1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C7H6F2O/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3,10H,4H2
InChI key
GNQLTCVBSGVGHC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
208.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
98 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis and phytotoxic activity of 1, 2, 3-triazole derivatives.
Borgati TF, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 24(6), 953-961 (2013)