문서
289582
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-3-methylpyrazine
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10N2
CAS Number:
Molecular Weight:
122.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
refractive index
n20/D 1.503 (lit.)
bp
57 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.987 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCc1nccnc1C
InChI
1S/C7H10N2/c1-3-7-6(2)8-4-5-9-7/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
LNIMMWYNSBZESE-UHFFFAOYSA-N