문서
289493
Sigma-Aldrich
N-(2-Chlorobenzyloxycarbonyloxy)succinimide
98%
동의어(들):
2-Chlorobenzyl succinimidyl carbonate, Z(2-Cl)-OSu
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H10ClNO5
CAS Number:
Molecular Weight:
283.66
Beilstein:
3623238
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
mp
102-105 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccccc1COC(=O)ON2C(=O)CCC2=O