Key Documents
288853
Sigma-Aldrich
4-Ethoxybenzamide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5OC6H4CONH2
CAS Number:
Molecular Weight:
165.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
208-210 °C (lit.)
작용기
amide
SMILES string
CCOc1ccc(cc1)C(N)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H2,10,11)
InChI key
AZEIRPAUJXANCS-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
4-Ethoxybenzamide may be used in chemical synthesis studies.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)