문서
288209
Sigma-Aldrich
Tetraphenylgermane
96%
동의어(들):
Tetraphenyl germanium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ge(C6H5)4
CAS Number:
Molecular Weight:
381.06
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
분석
96%
mp
230-235 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc(cc1)[Ge](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20Ge/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20H
InChI key
ILEXMONMGUVLRM-UHFFFAOYSA-N