주요 문서
287024
Sigma-Aldrich
5β-Pregnane-3α,17α,20α-triol
98%
동의어(들):
3α,17α,20α-Trihydroxy-5β-pregnane, Pregnanetriol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H36O3
CAS Number:
Molecular Weight:
336.51
Beilstein:
2619975
MDL number:
분석
98%
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)[C@H](C)O)[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C21H36O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h13-18,22-24H,4-12H2,1-3H3/t13-,14+,15+,16+,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
SCPADBBISMMJAW-UHHUKTEYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)