주요 문서
28691
Sigma-Aldrich
trans-Cyclobutane-1,2-dicarbonitrile
≥97.0%
동의어(들):
trans-1,2-Dicyanocyclobutane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6N2
CAS Number:
Molecular Weight:
106.13
Beilstein:
3195052
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
≥97.0%
mp
32-37 °C
SMILES string
N#C[C@@H]1CC[C@H]1C#N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)