주요 문서
285730
Sigma-Aldrich
Ellipticine
97%
동의어(들):
5,11-Dimethyl-6H-pyrido[4,3-b]carbazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H14N2
CAS Number:
Molecular Weight:
246.31
Beilstein:
221300
EC Number:
MDL number:
분석
97%
SMILES string
Cc1c2ccncc2c(C)c3c4ccccc4[nH]c13
InChI
1S/C17H14N2/c1-10-14-9-18-8-7-12(14)11(2)17-16(10)13-5-3-4-6-15(13)19-17/h3-9,19H,1-2H3
InChI key
CTSPAMFJBXKSOY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)