주요 문서
28556
Sigma-Aldrich
Dichloro(3-cyanopropyl)methylsilane
≥97.0% (GC)
동의어(들):
(3-Cyanopropyl)dichloro-methylsilane, (3-Cyanopropyl)methyl-dichlorosilane, 4-(Methyldichlorosilyl)butyronitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H9Cl2NSi
CAS Number:
Molecular Weight:
182.12
Beilstein:
1750770
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
분석
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.458
bp
79 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.150 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](Cl)(Cl)CCCC#N
InChI
1S/C5H9Cl2NSi/c1-9(6,7)5-3-2-4-8/h2-3,5H2,1H3
InChI key
UIFBMBZYGZSWQE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
197.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
92 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)