주요 문서
285471
Sigma-Aldrich
Decamethonium bromide
98%
동의어(들):
Decamethylene bis(trimethylammonium bromide), Decane-1,10-bis(trimethylammonium bromide)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3N(Br)(CH2)10N(Br)(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
418.29
Beilstein:
3728288
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
mp
263-267 °C (lit.)
SMILES string
[Br-].[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C16H38N2.2BrH/c1-17(2,3)15-13-11-9-7-8-10-12-14-16-18(4,5)6;;/h7-16H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
HLXQFVXURMXRPU-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)