주요 문서
284807
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-2-naphthylamine p-toluenesulfonate salt
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC10H6NH2·CH3C6H4SO3H
CAS Number:
Molecular Weight:
345.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
95%
mp
238-240 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.COc2cc(N)cc3ccccc23
InChI
1S/C11H11NO.C7H8O3S/c1-13-11-7-9(12)6-8-4-2-3-5-10(8)11;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-7H,12H2,1H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
InChI key
KHFOEBFXDMCEHC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)